The head and body are included with this product, as indicated in the product image.
SYNV165045
Synthware™ vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 45/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonim(y):
Synthware V165045
Wybierz wielkość
816,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
816,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS45/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V165045
Długość
250 mm , below joint
śr. zewn. obudowy
50 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Hello, I just want to make sure if the trap comes with every part : the head and the body. Thanks in advance