Kluczowe dokumenty
SYNV163024
Synthware vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 24/40, body O.D. 30 mm, L 200 mm , below joint
Synonim(y):
Synthware V163024
Wybierz wielkość
1 EA
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V163024
Długość
200 mm , below joint
śr. zewn. obudowy
30 mm
Opis ogólny
Z połączeniami ułatwiającymi odprowadzanie kondensatu. Ząbkowane przyłącza węży do rurek bocznych mają średnicę zewnętrzną 13 mm przy najmniejszym ząbkowaniu i 16 mm przy największym ząbkowaniu. Przyłącze węża rurki środkowej ma zawsze średnicę 10 mm, co ułatwia podłączenie do rur kolektora, które również mają przyłącze węża o średnicy 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)