Kluczowe dokumenty
SYNA402440
Synthware adapter z bełkotką oleju mineralnego
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware A402440, adapter, adapter bubblera
Wybierz wielkość
1 EA
768,00 zł
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
768,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
A402440
rozmiar węża
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter Synthware ze złączem bąbelkowym oleju mineralnego 24/40 i przyłączem węża O.D. 10 mm. Umożliwia podłączenie w linii i przedmuchiwanie aparatury.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)