Kluczowe dokumenty
SYNDF302425
Synthware flask, round bottom, long neck
capacity 25 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F302425, kolba szklana
Wybierz wielkość
1 EA
138,00 zł
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
138,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware DF302425
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Dostarczany ze specjalną kolbą z długą szyjką o pojemności 25 ml, zapewniającą wydajność przy małych objętościach.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)