Kluczowe dokumenty
Z319678
Sigma-Aldrich
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Outer part, For 210/215, plastic-coated glass
Wybierz wielkość
1 EA
7178,08 zł
7178,08 zł
Cena katalogowa7730,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7178,08 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
7178,08 zł
Cena katalogowa7730,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
plastic-coated glass
producent / nazwa handlowa
Büchi 40643
Opis ogólny
W zestawie z króćcem węża i tuleją spustową.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)