Kluczowe dokumenty
Z414492
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask
Wybierz wielkość
1 EA
224,00 zł
12 EA
2290,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
224,00 zł
12 EA
2290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
65 mm
pojemność
100 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is a joint included with a round-bottom flask or should I order it separately? Thank you, all the best!
    1 answer
    1. This product includes the flask, only.