Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł 93,50 zł |
Informacje o tej pozycji
93,50 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 15%material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F301910
capacity
10 mL, 10 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 mL, joint: ST/NS 19/22 | description 10 mL, joint: ST/NS 14/20 | description 100 mL, joint: ST/NS 29/42 | description 100 mL, joint: ST/NS 19/22 |
| manufacturer/tradename Synthware F301910 | manufacturer/tradename Synthware F301410 | manufacturer/tradename Synthware F308100 | manufacturer/tradename Synthware F309100 |
| capacity 10 mL , 10 mL | capacity 10 mL, 10 mL | capacity 100 mL, 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS29/42 | joint joint: ST/NS19/22 |
| material borosilicate glass flask, single-neck , round bottom | material round bottom , borosilicate glass flask, single-neck | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck | material borosilicate glass flask, single-neck , round bottom |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ single-neck round-bottom flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?