Kluczowe dokumenty
Z551864
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
single inlet tube, top outlet
Synonim(y):
bąbelki, naukowy bubbler
Wybierz wielkość
1 EA
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)