Dwubankowy rozdzielacz ogólnego przeznaczenia do stosowania z próżnią i gazem obojętnym. Dostarczany z zaworami wysokiego podciśnienia 0-4 mm do pracy bez smaru. Oba banki są wykonane z rur o średniej grubości ścianki 22 mm i mają wszystkie banki otwarte. Porty są rozmieszczone w odległości 100 mm od środka i mają średnicę zewnętrzną 10 mm. Z przyłączami węża 10 mm z przodu po lewej i prawej stronie oraz z tyłu po prawej stronie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)