SIK7710-10
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.33
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
"CLICK CHEMISTRY"
Ten czynnik sprzęgający specyficznie reaguje z funkcjami alkinowymi, tworząc odpowiedni 1,2,3-triazol poprzez bezmiedziową 1,3-dipolarną cykloaddycję.
Ten czynnik sprzęgający specyficznie reaguje z funkcjami alkinowymi, tworząc odpowiedni 1,2,3-triazol poprzez bezmiedziową 1,3-dipolarną cykloaddycję.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)