Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł 473,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł 1927,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8120,00 zł 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
473,25 zł
Cena katalogowa631,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
extent of labeling
1.3 mmol/g loading
particle size
100-400 μm
Legal Information
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene | description macroporous, 400-600 μm particle size | description 95% | description 400-1100 μm particle size |
| reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 100-400 μm | particle size 400-600 μm | particle size - | particle size 400-1100 μm |
| extent of labeling 1.3 mmol/g loading | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
| crosslinking 1 % cross-linked with divinylbenzene | crosslinking - | crosslinking - | crosslinking - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?