Merck
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Formularz
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
ciąg SMILES
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
Klucz InChI
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkty te są stosowane jako łączniki poprawiające przyczepność między powłokami a powierzchniami metalowymi. Grupy kwasu fosfonowego mogą szczepić się na powierzchni metalu, podczas gdy grupy hydroksylowe reagują z popularnymi farbami epoksydowymi/aminowymi.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)