Merck
QBD11626
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Synonim(y):
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
Wybierz wielkość
50 MG
4360,00 zł
4360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
4360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C100H162F8N6O43
Masa cząsteczkowa:
2288.36
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
4360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
MAL-dPEG4-Glu(ester TFP)-NH-dPEG4-Glu(ester TFP)-NH-m-dPEG24 to nowy, zgłoszony do opatentowania produkt 11911 firmy Quanta BioDesign, który umożliwia przyłączenie grup hydrofobowych na bokach dwóch ugrupowań kwasu glutaminowego. Krótkie hydrofilowe przekładki oddzielają glutaminiany, a długa hydrofilowa jednostka dPEG kończy konstrukcję. Reaktywna sulfhydrylowo grupa maleimidowa zapewnia punkt przyłączenia konstruktu do innej cząsteczki, takiej jak białko lub peptyd. Estry tetrafluorofenylu funkcjonalizują dwie jednostki glutaminianowe wzdłuż szkieletu 11911.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)