Merck
QBD11414
Sigma-Aldrich
Tetra(-amido-dPEG ®23-MAL)pentaerythritol
Wybierz wielkość
25 MG
7260,00 zł
100 MG
12 110,00 zł
7260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
7260,00 zł
100 MG
12 110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C237H440N12O112
Masa cząsteczkowa:
5250.04
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
7260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: branched
functionality: homofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Tetra(-amido-dPEG®₂₃-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)