Przejdź do
SRP6464
ApoJ/Clusterin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Apolipoproteina J, CLU, MGC24903, SGP-2, TRPM-2, TRPM2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥92% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 50.9 kDa, observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥92% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 50.9 kDa, observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLU(1191)
General description
Asp23-Glu449, łańcuch α 24,5 kDa + łańcuch β 27_kDa Rekombinowana rh CLUS / Clusterin (Asp23-Glu 449) została rozszczepiona na łańcuch α i łańcuch β, które tworzą heterodimer połączony wiązaniami disiarczkowymi.
DTT zredukowany. odpowiadające odpowiednio rozszczepionemu łańcuchowi β i łańcuchowi β.
Natywna apolipoproteina J (ApoJ), zwana również klasteryną, jest silnie glikozylowanym białkiem heterodimerycznym o masie 75-80 kDa połączonym disiarczkiem. Pomimo sklonowania od 1989 roku, jak dotąd nie przypisano ApoJ żadnej prawdziwej funkcji. Białko to jest podobno zaangażowane w kilka różnych procesów fizjologicznych, takich jak dojrzewanie plemników, transport lipidów, hamowanie dopełniacza, przebudowa tkanek i recykling błon, interakcje komórka-komórka i komórka-podłoże, stabilizacja zestresowanych białek w stanie kompatybilnym z fałdowaniem oraz promowanie lub hamowanie apoptozy. Gen ApoJ jest różnie regulowany przez cytokiny, czynniki wzrostu i czynniki wywołujące stres. Klasteryna jest regulowana w górę lub w dół na poziomie mRNA lub białka w wielu patologicznych i klinicznie istotnych sytuacjach, w tym w raku, regeneracji narządów, infekcji, chorobie Alzheimera, barwnikowym zapaleniu siatkówki, zawale mięśnia sercowego, uszkodzeniu kanalików nerkowych, autoimmunizacji i innych.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w PBS, pH 7,4. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)