Merck
QBD10553
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®12-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
665,00 zł
665,00 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
665,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H60F4N2O17
Masa cząsteczkowa:
916.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
665,00 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C40H60F4N2O17/c41-32-31-33(42)39(44)40(38(32)43)63-37(50)4-7-51-9-11-53-13-15-55-17-19-57-21-23-59-25-27-61-29-30-62-28-26-60-24-22-58-20-18-56-16-14-54-12-10-52-8-5-45-34(47)3-6-46-35(48)1-2-36(46)49/h1-2,31H,3-30H2,(H,45,47)
Klucz InChI
TYRMHYMPAXBKTH-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester MAL-986912-TFP jest heterobifunkcyjnym, liniowym odczynnikiem sieciującym zawierającym grupę maleimidową na jednym końcu ramienia dystansowego o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 i aktywny ester reagujący z aminą na drugim końcu. Grupa maleimidowa łatwo i specyficznie reaguje z wolnymi grupami sulfhydrylowymi w środowisku wodnym przy pH 6,5-7,5. Ester 2,3,5,6-tetrafluorofenylu (TFP) jest szeroko stosowany w reakcjach z aminami pierwszorzędowymi. Reakcje TFP-amina mogą być przeprowadzane w rozpuszczalniku wodnym lub organicznym. Rozpórka 9869 jest hydrofilowa i nieimmunogenna. Ponieważ jest to produkt o pojedynczej masie cząsteczkowej, zapewnia użytkownikowi precyzyjną kontrolę przestrzenną. Dystans 9869 poprawia również rozpuszczalność w wodzie, zmniejsza immunogenność i zwiększa objętość hydrodynamiczną koniugatu. Zwiększona objętość hydrodynamiczna skutkuje dłuższym okresem półtrwania w surowicy in vivo.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)