901376
Polyester bis-MPA dendron
no. Surface Groups 8, 8 acetylene, 1 NHBoc (core), generation 3
Synonim(y):
PFd-G3-BOCNH-Acetylene, bis-MPA dendron
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
masa cząsteczkowa
generation 3
liczba grup powierzchniowych
8
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Polymer architecture: Dendron
- Generation: 3
- Core functional group: Boc-protected amine
- End Group Functionality: Alkyne
- No. Surface Groups: 8
- Calculated Mol. Wt.: 2283.21 g/mol
- Boc : tert-Butyloxycarbonyl
- bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).