Merck
QBD10776
Sigma-Aldrich
dPEG®48-biotin acid
>90% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG48-COOH, PEG2000 biotin acid, PEG48-biotin acid
Wybierz wielkość
100 MG
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C112H218N4O53S
Masa cząsteczkowa:
2500.99
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Kwas biotyny dPEG48 jest produktem kwasu biotyny o masie 2500 daltonów, który zawiera 157 atomową (187,8 Å) przekładkę dPEG. Amfifilowy kwas biotyny dPEG48 rozpuszcza się w wodzie lub buforze wodnym i rozpuszczalnikach organicznych. Nie powoduje agregacji ani wytrącania biomolekuł. Wykorzystując chemię 1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu (EDC), kwas biotyny dPEG48 łączy się z wolnymi aminami pierwszorzędowymi w środowisku wodnym. Te wolne aminy mogą znajdować się na białku, peptydzie lub na powierzchni nanocząstki. Co więcej, końcowa część kwasu propionowego może być sfunkcjonalizowana innymi grupami reaktywnymi w celu bezpośredniego połączenia z powierzchniami takimi jak szkło, złoto lub nanocząstki magnetyczne. Kwas biotyny dPEG48 jest monodyspersyjnym odpowiednikiem polimerycznego PEG2000.
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thurid Boetel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 349(1), 296-302 (2006-08-29)
The biological function of prion protein (PrP) and the physiological relevance of its truncated subtypes and glycoforms is still enigmatic. In this paper, we adduce evidence that recombinant murine PrP fragment 90-231 (mPrP90-231) contains a biotin-mimicking sequence motif that causes
Alexander Kuzmin et al.
Bioconjugate chemistry, 21(11), 2076-2085 (2010-10-23)
The utility of catalyst-free azide-alkyne [3 + 2] cycloaddition for the immobilization of a variety of molecules onto a solid surface and microbeads was demonstrated. In this process, the surfaces are derivatized with aza-dibenzocyclooctyne (ADIBO) for the immobilization of azide-tagged
Amir Syahir et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1867-1874 (2012-05-29)
The need to develop label-free biosensing devices that enable rapid analyses of interactions between small molecules/peptides and proteins for post-genomic studies has increased significantly. We report a simple metal-insulator-metal (MIM) geometry for fabricating a highly sensitive detection platform for biosensing.
Veronica C Ardi et al.
ACS chemical biology, 6(12), 1357-1366 (2011-09-29)
Heat shock protein 90 (Hsp90) accounts for 1-2% of the total proteins in normal cells and functions as a molecular chaperone that folds, assembles, and stabilizes client proteins. Hsp90 is overexpressed (3- to 6-fold increase) in stressed cells, including cancer