Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C38H63N3O19/c42-33(5-8-40-34(43)1-2-35(40)44)39-7-10-49-12-14-51-16-18-53-20-22-55-24-26-57-28-30-59-32-31-58-29-27-56-25-23-54-21-19-52-17-15-50-13-11-48-9-6-38(47)60-41-36(45)3-4-37(41)46/h1-2H,3-32H2,(H,39,42)
InChI key
LWNZLSLPQXOOAO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent, reaction type: Pegylations | reaction suitability reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent, reaction type: Pegylations |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?