Merck
QBD10822
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-Lipoamide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
2080,00 zł
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H78N4O14S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
959.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reactivity: gold reactive
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SSCC1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2SCC(C2N3)NC3=O)=O
InChI
1S/C42H78N4O14S3/c47-39(7-3-1-5-36-9-34-62-63-36)43-10-12-50-14-16-52-18-20-54-22-24-56-26-28-58-30-32-60-33-31-59-29-27-57-25-23-55-21-19-53-17-15-51-13-11-44-40(48)8-4-2-6-38-41-37(35-61-38)45-42(49)46-41/h36-38,41H,1-35H2,(H,43,47)(H,44,48)(H2,45,46,49
Klucz InChI
LHDRNWLHXCGFBV-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna-986911-lipoamid została zaprojektowana w celu zapewnienia biotynylacji powierzchni metalicznych (np. złota) do użytku w różnych zastosowaniach w naukach przyrodniczych i nanotechnologii. Pojedynczy element dystansowy o masie cząsteczkowej dPEG® ma długość 52,9 Å. Jest hydrofilowy i nieimmunogenny. Grupa kwasu liponowego tworzy dwa silne, stabilne wiązania datywne z powierzchniami metali na cząsteczkę.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)