Merck
QBD10194
Sigma-Aldrich
NHS-S-S-dPEG®4-biotin (cleavable)
Synonim(y):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 29-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-9,25-dioxo-12,15,18,21-tetraoxa-4,5-dithia-8,24-diazanonacosanoate, Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
50 MG
1040,00 zł
500 MG
5040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1040,00 zł
500 MG
5040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H49N5O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.93
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
disulfide
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCSSCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C30H49N5O11S3/c36-24(4-2-1-3-23-29-22(21-47-23)33-30(41)34-29)31-9-12-43-14-16-45-18-17-44-15-13-42-11-7-25(37)32-10-20-49-48-19-8-28(40)46-35-26(38)5-6-27(35)39/h22-23,29H,1-21H2,(H,31,36)(H,32,37)(H2,33,34,41)
Klucz InChI
QEVJWOMRMWJABZ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna NHS-S-98694 jest szeroko stosowana do znakowania cząsteczek zawierających wolną aminę biotyną. Ten element dystansowy 9869 nadaje etykiecie biotyny wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie. W przypadku biotynylowanych peptydów i białek, przekładka 9869 znacznie zmniejsza agregację i wytrącanie zmodyfikowanej cząsteczki oraz zmniejsza niespecyficzne wiązanie cząsteczki, co jest częstym problemem w przypadku cząsteczek, które zostały biotynylowane za pomocą szeroko stosowanej biotyny NHS-LC. Biotyna NHS-S-98694 zawiera grupę disiarczkową w łańcuchu liniowym, umożliwiając redukcyjne odszczepienie biotyny od znakowanej cząsteczki.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)