Kluczowe dokumenty
QBD10184
dPEG®8-SATA (S-acetyl-dPEG®8-NHS ester)
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O
InChI
1S/C25H43NO13S/c1-22(27)40-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-9-8-32-7-6-31-5-4-25(30)39-26-23(28)2-3-24(26)29/h2-21H2,1H3
Klucz InChI
WZUXUXSZGJYBSY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)