Ester SPDP-98694-NHS ma reaktywny aminowo ester N-hydroksysukcynoimidu(NHS) na jednym końcu i reaktywną sulfhydrylowo grupę 2-pirydylditiolu na przeciwległym końcu. Ma to ramię dystansowe PEG o pojedynczej masie cząsteczkowej, które nadaje większą rozpuszczalność w wodzie sieciującemu i połączonym białkom w porównaniu do sieciujących mających tylko przekładki węglowodorowe. Agregacja białek i wytrącanie osadów są również znacznie zmniejszone w przypadku sieciowania SPDP-dPEG w porównaniu do sieciowania, które ma tylko przekładki węglowodorowe. Przekładka dPEG o określonej długości (23,1 Å) zapewnia precyzyjną kontrolę odległości między cząsteczką SPDP a cząsteczką docelową. Odczynniki pirydyloditiolowe wytwarzają wiązania zawierające disulfidy, które można rozszczepić środkami redukującymi, takimi jak ditiotreitol (DTT). Eksperymenty sieciowania z użyciem odczynników SPDP nie ograniczają się do tych z udziałem białek. Każda z wielu cząsteczek z aminami pierwszorzędowymi i grupami sulfhydrylowymi może być modyfikowana lub sieciowana przy użyciu odczynników SPDP.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)