Ester Acid-986913-NHS, unikalny heterobifunkcyjny produkt sieciowania dPEG®, umożliwia koniugację z dwiema różnymi cząsteczkami, z których każda zawiera wolne aminy. Ponieważ przekładki dPEG® o pojedynczej masie cząsteczkowej zawierają ester N-hydroksysukcynoimidowy tylko na jednym końcu przekładki, można zachować większą kontrolę nad reakcją koniugacji. Wolny kwasowy koniec przekładki może pozostać nieprzereagowany, aby zmodyfikować właściwości powierzchniowe cząsteczki, z którą jest sprzężony, lub wolny kwasowy koniec może zostać aktywowany i sprzężony z inną grupą w późniejszym czasie. Dystanse dPEG® zapewniają precyzyjną kontrolę odstępów/odległości, a sam dPEG® zapewnia dobrze znane korzyści w postaci zwiększonej rozpuszczalności w wodzie; zmniejszonej immunogenności; ochrony przed proteolizą; zwiększonej objętości hydrodynamicznej; i zwiększonego okresu półtrwania w surowicy.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)