Merck
PH002179
5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,2-d][1,3]dioxol-6-yl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C19H26O8S
Masa cząsteczkowa:
414.478
Numer MDL:
Inne uwagi