Merck
P7207
Sigma-Aldrich
1,5-Pentamethylenetetrazole
98%
Synonim(y):
Pentylenetetrazole, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine, Metrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
tw
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Klucz InChI
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Idan Elbaz et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1220-1234 (2014-12-04)
Neuronal-activity-regulated pentraxin (NARP/NPTX2/NP2) is a secreted synaptic protein that regulates the trafficking of glutamate receptors and mediates learning, memory, and drug addiction. The role of NPTX2 in regulating structural synaptic plasticity and behavior in a developing vertebrate is indefinite. We
Jenifer A Bradley et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 163(1), 240-253 (2018-02-13)
Drug-induced seizure liabilities produce significant compound attrition during drug discovery. Currently available in vitro cytotoxicity assays cannot predict all toxicity mechanisms due to the failure of these assays to predict sublethal target-specific electrophysiological liabilities. Identification of seizurogenic and other electrophysiological