Przejdź do
726192
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
Synonim(y):
Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
783,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14F6IP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.13
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-301-5
Beilstein/REAXYS Number:
3581445
MDL number:
783,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (TLC), 98%
form
solid
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1ccc([I+]c2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14I.F6P/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14;1-7(2,3,4,5)6/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LHLVGWWCRPPKBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate is a white powder. It melts at 175-180 °C and shows an UV absorption peak at 267nm. 1
Application
  • Covalent Functionalisation of Few-Layer Black Phosphorus using Aryl Iodonium Salts and Comparison to Diazonium Modified Black Phosphorus: Explores the functionalization of black phosphorus using bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate and compares it to diazonium modification (M Van Druenen, 2019).
  • Iodonium sulfonates as high‐performance coinitiators and additives for CQ‐based systems: Toward aromatic amine‐free photoinitiating systems: Examines the effectiveness of iodonium sulfonates and bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate in CQ-based photoinitiating systems (J Kirschner et al., 2019).
  • Thiophene-substituted phenothiazine-based photosensitisers for radical and cationic photopolymerization reactions under visible laser beams (405 and 455 nm): Studies the use of thiophene-substituted phenothiazine in combination with bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate for effective photopolymerization (P Chao et al., 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
726206
description
98%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
98%, ≥97.5% (TLC)
assay
≥97.5% (TLC), 98%
form
solid
form
solid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)