Merck
P67609
Sigma-Aldrich
4-Pyridylcarbinol N-oxide
98%
Synonim(y):
4-Pyridinemethanol N-oxide
Wybierz wielkość
1 G
139,00 zł
139,00 zł
Cena katalogowa278,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
139,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 zł
Cena katalogowa278,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
124-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)