Merck
151629
Sigma-Aldrich
4-Pyridinemethanol
99%
Synonim(y):
ω-Hydroxy-4-picoline, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridyl carbinol
Wybierz wielkość
25 G
402,00 zł
100 G
645,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
402,00 zł
100 G
645,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Beilstein:
107850
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Pyridinemethanol was used in the preparation of 4-pyridine carboxaldehyde[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic