Merck
919888
Sigma-Aldrich
Thalidomide-Photoswitch3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Chlorowodorek(E)-N-(4-((4-aminofenylo)diazenilo)fenylo)-2-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)oksy)acetamidu, Fotoprzełączalny budulec degradera białek dla 11779
Wybierz wielkość
50 MG
2670,00 zł
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22N6O6 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
526.50 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2C(NC(CC2)=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3OCC(NC4=CC=C(/N=N/C5=CC=C(N)C=C5)C=C4)=O)=O.Cl
InChI
1S/C27H22N6O6.ClH/c28-15-4-6-17(7-5-15)31-32-18-10-8-16(9-11-18)29-23(35)14-39-21-3-1-2-19-24(21)27(38)33(26(19)37)20-12-13-22(34)30-25(20)36;/h1-11,20H,12-14,28H2,(H,29,35)(H,30,34,36);1H/b32-31+;
Klucz InChI
LEIFAZYMMHNBAT-MRRLHAJBSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek Thalidomide-Photoswitch3-NH2 umożliwia syntezę chimer PHOtochemically TArgeting Chimeras (PHOTACs) lub fotoprzełączalnych chimer ukierunkowanych na proteolizę (PROTACs), które mogą być odwracalnie aktywowane różnymi długościami fal świetlnych. Opracowane w laboratoriach Trauner i Pagano, PHOTAC są nieaktywne w ciemności, ale są aktywowane do izomeru cis poprzez napromieniowanie przy 390 nm i odwracalnie dezaktywowane przy długości fali powyżej 450 nm. Jak opisano w Reynders et al, koniugat ten został użyty do przygotowania PHOTAC-I-10 i PHOTAC-II-6 i zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), azobenzenowy fotoprzełączalny środek sieciujący i wiszącą aminę do reaktywności z kwasem na docelowej głowicy. Pośredniczona przez światło kontrola powstałego PHOTAC zapewnia zaawansowaną czasową i przestrzenną kontrolę degradacji docelowego białka.
Sugerowane długości fal dla fotoprzełączania:
  • Przełączenie na izomer cis: 390 nm (380-400 nm)
  • Przełączenie na izomer trans (izomer bardziej stabilny termicznie): >450 nm
Światło o niskiej intensywności potrzebne do fotoaktywacji nie jest cytotoksyczne.
Przejrzyj naszą pełną ofertę bloków konstrukcyjnych degraderów, która usprawnia syntezę bibliotek degraderów.
Dowiedz się więcej:
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC Degraders for Targeted Protein Degradation
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhi-Wei Wang et al.
Trends in cell biology, 30(10), 749-751 (2020-08-29)
PROteolysis-TArgeting Chimeras (PROTACs) have been developed for targeting specific protein destruction. Two recent studies in Science Advances by Liu et al. and Reynders et al. reported a novel technology, PHOtochemically TArgeting Chimeras (PHOTACs) or opto-PROTAC, which is light-induced control of
Martin Reynders et al.
Science advances, 6(8), eaay5064-eaay5064 (2020-03-05)
PROTACs (PROteolysis TArgeting Chimeras) are bifunctional molecules that target proteins for ubiquitylation by an E3 ligase complex and subsequent degradation by the proteasome. They have emerged as powerful tools to control the levels of specific cellular proteins. We now introduce
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.