Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O8S
Masa cząsteczkowa:
394.36
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
General description
Nowy znacznik oczyszczania oparty na IMAC Novabiochem® zapewnia prostą alternatywę dla stosowania RP-HPLC do oczyszczania długich peptydów. Metoda jest niezwykle łatwa w użyciu, daje wyższe odzyski niż RP-HPLC, a ponieważ ma selektywność ortogonalną do RP-HPLC, jest bardziej skuteczna w usuwaniu ściśle eluujących zanieczyszczeń.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Oczyszczanie peptydów za pomocą znaczników chemoselektywnych
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Oczyszczanie peptydów za pomocą znaczników chemoselektywnych
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 97,0% (a/a)
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 97,0% (a/a)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Cytiva 17-0920-03, pack of 5 × 1 mL | description Cytiva 17-0920-05, pack of 5 × 5 mL | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| form powder | form - | form - | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| product line Novabiochem® | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Cytiva 17-0920-03 | manufacturer/tradename Cytiva 17-0920-05 | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?