Merck
P40506
Sigma-Aldrich
N-Phthaloylglycine
97%
Synonim(y):
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic acid, Phthalimidoacetic acid
Wybierz wielkość
25 G
245,00 zł
100 G
817,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
245,00 zł
100 G
817,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
Beilstein:
184174
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
193-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julija Matijević-Sosa et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 58(2), 231-236 (2008-06-03)
The aim of this study was to investigate the activity of N-phthaloyl-glycine-hydroxamic acid (Phth-Gly-HA) as a new iron chelator in vivo to be used in iron overload diseases. After intraperitoneal application of Phth-Gly-HA to male rats (1 mg kg(-1) body
O abu Salach et al.
Pharmaceutical research, 11(10), 1429-1434 (1994-10-01)
Glycine, in addition to GABA, is one of the most important neurotransmitter amino acids. The described structure pharmacokinetic pharmacodynamic relationships (SPPR) study explored the possibility of utilizing phthaloyl derivatives of glycine as new antiepileptics. This was carried out by investigating
Nasima Arshad et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 117, 228-239 (2012-11-20)
Ni(II), Cu(II) and Zn(II) metal complexes of N-phthaloylglycine were synthesized, characterized, reported for single crystal X-ray diffraction analysis for Ni(II) complex, and investigated for their binding with DNA under physiological conditions, using spectroscopic (UV-visible and fluorescence) and hydrodynamic techniques. Experimental