Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
Cena katalogowa2560,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-21(26)19(12-20(24)25)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
ZJMVIWUCCRKNHY-IBGZPJMESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D −24±2°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp-OAll
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?