Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
32-G1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
32-G1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer334)
Gene Information
human ... C5AR1(728)
General description
Receptor chemotaktyczny anafilatoksyny C5a 1 (UniProt: P21730; znany również jako receptor chemotaktyczny anafilatoksyny C5a, C5a-R, C5aR, CD88) jest kodowany przez gen C5AR1 (znany również jako C5AR, C5R1) (Gene ID: 728) u człowieka. C5aR jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które służy jako receptor dla chemotaktycznego i zapalnego peptydu anafilatoksyny C5a. Występuje jako homodimer, ale może również tworzyć oligomery wyższego rzędu. C5a oddziałuje z co najmniej dwoma miejscami na receptorze: miejscem o wysokim powinowactwie na zewnątrzkomórkowym N-końcu i drugim miejscem w regionie transbłonowym, które aktywuje dalsze zdarzenia sygnalizacyjne. Aktywacja receptora stymuluje chemotaksję, uwalnianie enzymów ziarnistych oraz wewnątrzkomórkowe uwalnianie wapnia i produkcję anionów ponadtlenkowych. Stwierdzono, że białko hamujące chemotaksję Staphylococcus aureus (CHIPS), białko o długości 121 reszt, wiąże się z N-końcem C5aR (aa 1-35) z nanomolarnym powinowactwem i hamuje odpowiedzi za pośrednictwem C5a w ludzkich leukocytach. Wykazano, że siarczanowanie tyrozyny 14 jest ważne dla wiązania CHIPS. Po związaniu C5a, C5aR) ulega szybkiej fosforylacji na sześciu resztach serynowych obecnych w regionie C-końcowym, po czym następuje desensytyzacja i internalizacja. Kluczowymi resztami zaangażowanymi w ten proces są seryna 334 i seryna 338. Wykazano, że fosforylowany C5aR kolokalizuje się z beta-arrestyną 1 i 2 w pęcherzykach cytoplazmatycznych. Chociaż aktywacja C5aR jest w stanie promować luźne połączenie z beta-arrestynami, ale fosforylacja seryny 334)/338 lub seryny 327)/338 jest niezbędna do utworzenia trwałego kompleksu. (Ref.: Ippel, JH., et al., (2009). J. Biol. Chem. 284(18); 12363-12372; Braun, L., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(6); 4277-4285).
Zaobserwowano ~100-110 kDa; obliczono 39,34 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom otaczającym fosforylowane seryny 332, 334 i 338 z C-końcowego regionu ludzkiego receptora chemotaktycznego anafilatoksyny C5a 1 (C5aR).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-C5aR_CD88 (Ser334) w zastosowaniach Western Blotting (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-C5aR_CD88 (Ser334) w zastosowaniach testu immunoenzymatycznego (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-C5aR_CD88 (Ser334) w zastosowaniach testu immunoenzymatycznego (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Anti-phospho-C5aR_CD88 (Ser334), klon 32-G1, nr kat. MABF1977, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor chemotaktyczny 1 anafilatoksyny C5a (C5aR1) i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 32-G1 specyficznie wykrywa receptor chemotaktyczny anafilatoksyny C5a 1 (C5aR) fosforylowany na Ser334. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting using a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated on Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31 conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c