Merck
P35359
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfone
97%
Synonim(y):
Phenyl sulfone
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.27
Beilstein:
1910573
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
379 °C (lit.)
mp
123-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
363.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
184 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Charles W Locuson et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(6), 1158-1165 (2007-02-22)
Several laboratories have demonstrated that activation of drug metabolism by P450s may occur via a mechanism that resembles allosterism from an enzyme kinetic standpoint. Because the effector drug binding site may be located in the same P450 binding pocket where
Anita Toulmin et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(13), 3720-3730 (2008-06-19)
Partition coefficients were measured for 47 compounds in the hexadecane/water ( P hxd) and 1-octanol/water ( P oct) systems. Some types of hydrogen bond acceptor presented by these compounds to the partitioning systems are not well represented in the literature
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in