Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł 376,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-636-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
376,50 zł
Cena katalogowa502,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
functional group
phenyl, sulfone
SMILES string
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
General description
Benzyl sulfone is a cyclic sulfone. Benzyl sulfone (Dibenzyl sulfone) on pyrolysis at 290°C yields stillbene and toluene. Mechanism of pyrolysis of dibenzyl sulfones at 600-700°C has been reported. Benzyl sulfone forms sodium salt with metallic sodium and with sodium ethoxide. Cryoscopic behavior of benzyl sulfone was investigated.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (T) | description - |
| assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (T) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group sulfone, phenyl | functional group phenyl, thioether | functional group aldehyde, sulfonic acid | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?