Merck
F7202
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzophenone
97%
Wybierz wielkość
100 G
436,00 zł
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
436,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
47-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial