Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
500,00 zł
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
228-232 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CC(N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
InChI key
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥99% | description puriss., ≥99.0% (GC) | description ≥99.5% |
| assay 98% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.514 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.417 | refractive index n20/D 1.417 (lit.) |
| density 0.922 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.767 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.767 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 228-232 °C (lit.) | bp 183 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
208.0 °F
flash_point_c
97.78 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?