Merck
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
Wybierz wielkość
5 G
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
385,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.664 (lit.)
bp
324-325 °C (lit.)
gęstość
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
Klucz InChI
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)