Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
Informacje o tej pozycji
408,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI key
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description - | description ≥90% | description analytical standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥90% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?