Merck
P26783
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-5-isoxazolone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
155-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3