Merck
698423
Sigma-Aldrich
Pentacene
triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis
Wybierz wielkość
500 MG
4430,00 zł
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
4430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
Beilstein:
1912418
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder
jakość
triple-sublimed grade
mp
372-374 °C (subl.)
rozpuszczalność
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Energia orbitalna
HOMO 5 eV 
LUMO 3 eV 
Wydajność urządzenia OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 15 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.36 V
  • Fill Factor (FF): 0.5
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.7 %
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Klucz InChI
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pentacene is a conjugating material with relatively high field effect mobility and ordered film-forming ability. It forms organic thin films that can be coated on a variety of substrates for the development of semiconducting devices.
TGA/DSC Lot specific traces available upon request
Zastosowanie
Pentacene can be used as an active material for various optoelectronic and electronic applications such as organic light emitting diodes (OLEDs), organic thin film transistors (OTFTs) and organic photovoltaic cells (OPVs).
p-Type organic conductor. Triple-sublimed grade for organic electronic device applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Postfabrication annealing of pentacene-based photovoltaic cells
Mayer AC, et al.
Applied Physics Letters, 85(25), 6272-6274 (2004)
Xiong Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-18)
Polymer-ceramic dielectric composites have been of great interest because they combine the processability of polymers with the desired dielectric properties of the ceramics. We fabricated a low voltage-operated flexible organic field-effect transistor (OFET) based on crosslinked poly (4-vinyl phenol) (PVP)
Growth dynamics of pentacene thin films
Zu Heringdorf FM, et al.
Nature, 412(6846), 517-517 (2001)
High-mobility polymer gate dielectric pentacene thin film transistors
Klauk H, et al.
Journal of Applied Physics, 92(9), 5259-5263 (2002)
David G Bossanyi et al.
Nature chemistry, 13(2), 163-171 (2020-12-09)
Singlet fission and triplet-triplet annihilation represent two highly promising ways of increasing the efficiency of photovoltaic devices. Both processes are believed to be mediated by a biexcitonic triplet-pair state, 1(TT). Recently however, there has been debate over the role of
Produkty
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.