Merck
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
Synonim(y):
3-Bromopropyl phenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5O(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
tw
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Klucz InChI
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1