Merck
SMB00242
Sigma-Aldrich
23-Hydroxytormentic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-17-9-12-30(24(34)35)14-13-27(4)18(22(30)29(17,6)36)7-8-21-25(2)15-19(32)23(33)26(3,16-31)20(25)10-11-28(21,27)5/h7,17,19-23,31-33,36H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,19-,20-,21-,22-,23+,25+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
YCOKATFNRPZIIU-NIZSJLHKSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)