Merck
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
opis
predominantly trans
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4588 (lit.)
bp
154 °C/22 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Klucz InChI
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)