Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-687-7
Beilstein/REAXYS Number:
1741459
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
131 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI key
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
General description
1,13-Tetradecadiene is an α-diolefin. Polymerization of 1,13-tetradecadiene using aluminum triisobutyl-titanium tetrachloride was reported.
Application
1,13-Tetradecadiene was grafted to hydrogenated B-doped silicon (100) surfaces. It was used in the synthesis of naturally occurring, biologically active pyridine alkaloids theonelladins C and D, niphatesine C and xestamine D.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?