Merck
N27802
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
99% (GC)
Synonim(y):
Lamprecide, TFM
Wybierz wielkość
5 G
573,00 zł
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
573,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% (GC)
Formularz
powder
bp
135-138 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
Klucz InChI
ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA2(760)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Terrance D Hubert et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(13), 5342-5346 (2005-06-23)
Rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) were exposed to the (14)C-labeled lampricide 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol (TFM) (2.1 mg/L) or niclosamide (0.055 mg/L) in an aerated static water bath for 24 h. Fish were sacrificed immediately after exposure. Subsamples of skin-on muscle tissue were analyzed
Oana Birceanu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 94(4), 265-274 (2009-09-01)
Although the pesticide, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol (TFM), has been extensively used to control invasive sea lamprey (Petromyzon marinus) populations in the Great Lakes, it is surprising that its mechanism(s) of toxicity is unresolved. A better knowledge of the mode of toxicity of
Hongwei Hu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(6) (2018-06-08)
The ultrasonic phased array total focusing method (TFM) has the advantages of full-range dynamic focusing and high imaging resolution, but the problem of long imaging time limits its practically industrial applications. To reduce the imaging calculation demand of TFM, the
Oana Birceanu et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 153(3), 342-349 (2010-12-22)
The toxicity of 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol (TFM) appears to be due to a mismatch between ATP supply and demand in lamprey, depleting glycogen stores and starving the nervous system of ATP. The cause of this TFM-induced ATP deficit is unclear. One possibility
L V Magnussen et al.
Andrology, 5(5), 946-953 (2017-09-16)
The purpose of the study was to evaluate whether testosterone replacement therapy improves muscle mechanical and physical function in addition to increasing lean leg mass and total lean body mass in aging men with type 2 diabetes and lowered bio-available