Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-884-6
Beilstein/REAXYS Number:
2650702
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
125-129 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI key
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - |
| mp 125-129 °C (lit.) | mp 125-129 °C (lit.) | mp 125-129 °C (lit.) |
| functional group fluoro | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?