Merck
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
Synonim(y):
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N3O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.08 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
183 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
Klucz InChI
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)