Merck
C36408
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-669-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChI key
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)